Få mere at vide
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, 98+%
Artikelnummer. 10732495 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732495 25 g Glasflaske 25g
10318260 1 g Glasflaske 1g
10256270 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732495 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218970250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2799-16-8 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2799-16-8
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00064428
InChI nøgle HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Synonym r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
PubChem CID 439938
ChEBI CHEBI:15675
IUPAC navn (2R)-1-aminopropan-2-ol
SMIL C[C@@H](O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23°C to 26°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9540g/mL
Kogepunkt 160°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2NH2
Brydningsindeks 1.4465 to 1.4495
Mængde 25 g
Beilstein 04, II, 736
Specifik vægtfylde 0.954
Specifik rotationstilstand − 18.00 (20.00°C c=1.8,H2O)
Specifik rotation -18
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.