Få mere at vide
(R)-(+)-1-amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidin, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647241 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10647241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277140010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 72748-99-3 | C6H14N2O | 130,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Navn note 98%
CAS 72748-99-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 42 °C (1,8 mmHg)
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14N2O
Brydningsindeks 1,4635 til 1,4655
MDL nummer MFCD00010622
Mængde 1 g
Fieser 17,15
Specifik vægtfylde 0.97
Specifik rotation +81.5
Synonym r-+-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, 1-pyrrolidinamine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, r-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-1-+ amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2-methoxymethyl-1-pyrrolidinamine #, pubchem8114, r-1-amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidinylamine
InChI nøgle BWSIKGOGLDNQBZ-ZCFIWIBFSA-N
SMIL COCC1CCCN1N
IUPAC navn (2R)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 130.19
PubChem CID 2724538
Formel vægt 130.19
Procent renhed 95+%
Fysisk form Væske