missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(-)-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyrid |
| CAS | 76093-33-9 |
| Molekylær formel | C16 H16 N2 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20)/t14-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C |
| IUPAC navn | (4R)-5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.31 |
| Formel vægt | 332.1008 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?