Få mere at vide
(R)-1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429297
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429297 250 mg 250mg
15419297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52554.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96193-27-0 | C7H14N2 | 126.203 g/mol
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96193-27-0
Molekylær formel C7H14N2
Molekylvægt (g/mol) 126.203
MDL nummer MFCD09752820
InChI nøgle FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, r-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8ar-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, r-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 8ar-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, r-1,4-diazobicyclo 4.3.0 nonane, 6r-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8ar-9ci, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, r, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8ar
PubChem CID 7004239
IUPAC navn (8aR)-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin
SMIL C1CC2CNCCN2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Kogepunkt 65°C to 69°C (3 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3267
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 126.2
Procent renhed 97%