Få mere at vide
(R)-1-[(4-Klorfenyl)phenylmethyl]piperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051019
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051019 25 mg
30049625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051019 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1035.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(R)-1-[(4-Klorophenyl)phenylmethyl]piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
CAS 300543-56-0
Analyt- eller komponentnavne (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 Cl N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-alpha-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-alpha-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
SMIL Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin
Molekylvægt (g/mol) 286.799
Mængde 25 mg
Formel vægt 286,124 g/mol