Få mere at vide
(R)-(+)-1-(4-Klorfenyl)ethylamin, ChiPros™ 97%, ee 98%
Artikelnummer. 11309665
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309665 1 g 1g
11319665 5 g 5g
11329665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19119.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27298-99-3 | C8H10ClN | 155,625 g/mol
(R)-(+)-1-(4-Chlorphenyl)ethylamin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som et chiralt reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-1-(4-Chlorphenyl)ethylamin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som et chiralt reagens.
Opløselighed Opløselig i DMSO
, uopløselig i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27298-99-3
Molekylær formel C8H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 155.625
MDL nummer MFCD00671639
InChI nøgle PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
PubChem CID 1715226
IUPAC navn (1R)-1-(4-chlorphenyl)ethanamin
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Tæthed 1.11
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1.5418
Assay Procent Noter ee 98 %
FN nummer UN2922
Beilstein 2412317
Kogepunkt 232°C
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,insoluble in water.
Formel vægt 155.63
Procent renhed 97%