Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1150g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,5410 til 1,5430 |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Specifik vægtfylde | 1.115 |
| Show More |
Safety and Handling
- (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.