Få mere at vide
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30419282
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30419282 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30419282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP995068100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-(3-Pyridyl)ethanol
CAS 7606-26-0
Molekylær formel C7 H9 N O
Mængde 100 mg
Synonym 3-Pyridinemethanol','α-methyl-','(R)-, 3-Pyridinemethanol','α-methyl-','(R)-(+)- (8CI), (αR)-α-Methyl-3-pyridinemethanol, (1R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-ol, (1R)-1-Pyridin-3-ylethanol, (R)-(+)-1-(3-Pyridyl)ethanol, (R)-(+)-1-(Pyridin-3-yl)ethanol, (R)-1-(3-Pyridyl)ethanol, (R)-1-(3'-Pyridyl)ethanol, 3-Pyridinemethanol α-methyl-','(αR)-
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)c1cccnc1
IUPAC navn (1R)-1-pyridin-3-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 123.153
Formel vægt 123.068