Få mere at vide
(R)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethylamine N-Acetyl-D-leucine Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethylamine N-Acetyl-D-leucine Salt |
| CAS | 608142-28-5 |
| Molekylær formel | C12H19NO4S • C8H15NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (R)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethan-1-amine Acetyl-D-leucine Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO4S.C8H15NO3/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15;1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5-7,10H,4,8,13H2,1-3H3;5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t10-;7-/m01/s1 |
| SMIL | CCOC1=C(OC)C=CC([C@@H](N)CS(=O)(C)=O)=C1.CC(C)C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | (R)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethan-1-amine acetyl-D-leucinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.56 |
| Formel vægt | 446.21 |