Få mere at vide
(R)-(-)-1,3-Butanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-1,3-Butanediol |
| CAS | 6290-03-5 |
| Molekylær formel | C4 H10 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (3R)-1,3-Butanediol, (-)-1,3-Butanediol, (R)-(-)-1,3-Butanediol, (R)-1,3-Butanediol, L-Butane-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)CCO |
| IUPAC navn | (3R)-butane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.121 |
| Formel vægt | 90.068 |