missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| CAS | 127852-28-2 |
| Molekylær formel | C10H8F6O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (alphaR)-alpha-methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenemethanol, (+)-(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol, (1R)-1-[3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.16 |
| Formel vægt | 258.0479 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?