Få mere at vide
(R)-(+)-1,2-Epoxybutan, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-1,2-Epoxybutane |
| Tæthed | 0.83 |
| Kogepunkt | 60 °C til 64 °C |
| Flammepunkt | −12 °C (10 °F) |
| Brydningsindeks | 1.381 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3022 |
| Optisk rotation | +10° (Pænt) |
| Formel vægt | 72.11 |
| Procent renhed | 98% |