Få mere at vide
(R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol |
| CAS | 23357-45-1 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| MDL nummer | MFCD00063005 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O[C@@H]1CCCC2=C1C=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.20 |
| Procent renhed | 98% |