Få mere at vide
(R)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30428153
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30428153 5 g
1 options
Artikelnummer. 30428153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2948255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 103733-65-9
Molekylær formel C10 H11 N O2
Mængde 5 g
Synonym 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(3R)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(R)-, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
SMIL OC(=O)[C@H]1Cc2ccccc2CN1
IUPAC navn (3R)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.079