Få mere at vide
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre
Artikelnummer. 15497745
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497745 250 mg 250mg
11482230 1 g 1g
11492230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29112.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 103733-65-9 | C10H11NO2 | 177,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103733-65-9
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.20
MDL nummer MFCD00144038
InChI nøgle BWKMGYQJPOAASG-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-d-tic-oh, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-+-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3-isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 3r, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylicacid
PubChem CID 712398
SMIL OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Mængde 250 mg
Optisk rotation +163° (c=2 i 1 N NaOH)
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre
Formel vægt 177.2