Få mere at vide
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Artikelnummer. 11482230
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11482230
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H29112.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103733-65-9 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103733-65-9
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.20
MDL nummer MFCD00144038
InChI nøgle BWKMGYQJPOAASG-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-d-tic-oh, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-+-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3-isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 3r, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylicacid
PubChem CID 712398
SMIL OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Mængde 1 g
Optisk rotation +163° (c=2 in 1N NaOH)
IUPAC navn (3R)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre
Formel vægt 177.2