Få mere at vide
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-N-propyl-2-naphthalenamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-N-propyl-2-naphthalenamine Hydrochloride |
| CAS | 93601-85-5 |
| Molekylær formel | C14H22ClNO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (R)-5-Methoxy-N-propyl-2-Aminotetralin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO.ClH/c1-3-9-15-12-7-8-13-11(10-12)5-4-6-14(13)16-2;/h4-6,12,15H,3,7-10H2,1-2H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CCCN[C@@H]1CCc2c(C1)cccc2OC |
| IUPAC navn | (2R)-5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.78 |
| Formel vægt | 255.139 |