Få mere at vide
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16416386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16416386 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16416386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13987
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid is a constrained Phe analogue which can fold into a beta-bend and a helical structure, and to adopt a preferred side-chain disposition in the peptide.
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid is a constrained Phe analogue which can fold into a beta-bend and a helical structure, and to adopt a preferred side-chain disposition in the peptide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
CAS 103733-65-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H11NO2
Mængde 100 mg
Synonym D-phenylalanine analogue
Opløselighedsinformation H2O : 1 mg/mL (5.64 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C([C@@H]1NCC2=C(C=CC=C2)C1)O
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.2
Procent renhed 99.28%
Grad Research
Fysisk form Solid