Få mere at vide
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftosyre, 98 %
Artikelnummer. 15463747
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463747 250 mg 250mg
11382749 1 g 1g
11392749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27673.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 23357-47-3 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Det er et palonosetron-mellemprodukt. Tetrahydronaphthoic acid bruges til konstruktion af sterisk begrænsede proteinturmodeller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et palonosetron-mellemprodukt. Tetrahydronaphthoic acid bruges til konstruktion af sterisk begrænsede proteinturmodeller.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23357-47-3
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.215
MDL nummer MFCD07368364
InChI nøgle VDLWTJCSPSUGOA-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahedronaphthoic acid, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, pubchem5734, r-1,2,3,4-tert-ahydro naphthoic acid
PubChem CID 12598147
IUPAC navn (1R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Smeltepunkt 56 °C til 58 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Optisk rotation +12° (c=1 i ethanol)
Formel vægt 176.22
Procent renhed 98%