Få mere at vide
(R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30419085
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419085 250 mg
30423435 500 mg
30427892 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO303565250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30356-08-2
Molekylær formel C17H23NO
Molekylvægt (g/mol) 257.37
Synonym (1R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
IUPAC navn (1S)-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4,5,6,7,8-okthydroisoquinolin
SMIL COc1ccc(C[C@@H]2NCCC3=C2CCCC3)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3/t17-/m0/s1
Formel vægt 257.178