Få mere at vide
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin Cinacalcet Urenhed A, TRC
Artikelnummer. 17993555
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993555 1 g
17961645 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17993555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3783451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3886-70-2
Molekylær formel C12 H13 N
Molekylvægt (g/mol) 171.24
Synonym 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-, (αR)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-, (R)-, 1-Naphthalenemethylamine, α-methyl-, (R)-(+)- (8CI), (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (+)-1-(α-Naphthyl)ethylamine, (+)-[(R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]amine, (+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (1R)-1-(1-Naphthyl)ethanamine, (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-(+)-1-(α-Naphthyl)ethylamine, (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(1-Naphthalenyl)ethylamine, (R)-1-(1-Naphthyl)ethanamine, (R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (R)-1-(α-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-Naphthylethylamine, (R)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-α-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (αR)-α-Methyl-1-naphthalenemethanamine, [(R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]amine, d-1-(1-Naphthyl)ethylamine
IUPAC navn (1R)-1-naphthalen-1-ylethanamin
SMIL C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
Formel vægt 171.1048