Få mere at vide
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, 99%
Artikelnummer. 11468746
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468746 25 g 25g
11448746 1 g 1g
11458746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16918.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171,243 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3886-70-2
Molekylær formel C12H13N
Molekylvægt (g/mol) 171.243
MDL nummer MFCD00064114
InChI nøgle RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
IUPAC navn (1R)-1-naphthalen-1-ylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Tæthed 1.06
Kogepunkt 152 °C til 153 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.623
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2208025
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 171.24
Procent renhed 99%