Få mere at vide
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15830161
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15830161 10 g
1 options
Artikelnummer. 15830161 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8147740010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18531-94-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 286.32
Tekniske data
Smeltepunkt 203°C to 207°C
MDL nummer MFCD00004068
Mængde 10 g
Synonym (R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol, (R)-(+)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-binaphthyl, (R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol