Få mere at vide
(R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluormethansulfonat), 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-1, 1'-Binaphthol-2, 2'-bis(trifluoromethanesulfonate) |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 80°C to 85°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CF3SO3C10H6-)2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.