Få mere at vide
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamine), 97%
Artikelnummer. 15453307
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453307 250 mg 250mg
11485490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25785.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18741-85-0 | C20H16N2 | 284.36 g/mol
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamin)-derivater er blevet anvendt til asymmetriske hydrogeneringer, cyclopropaneringer og dannelse af chirale lactoner. Det kan bruges til syntese af sterisk hindrede binaphthalen-baserede monophosphan-ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-1,1′ -Bi(2-naphthylamin)-derivater er blevet brugt til asymmetriske hydrogeneringer, cyclopropaneringer og dannelse af chirale lactoner. Det kan bruges til syntese af sterisk hindrede binaphthalen-baserede monophosphan-ligander.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18741-85-0
Molekylær formel C20H16N2
Molekylvægt (g/mol) 284.36
MDL nummer MFCD00145204
InChI nøgle DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
IUPAC navn 1-(2-aminonaphthalen-1-yl)naphthalen-2-amin
SMIL NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Smeltepunkt 242°C to 243°C
Mængde 250 mg
Beilstein 5279621
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation +150° (c=1 in Pyridine)
Formel vægt 284.36
Procent renhed 97%