Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-1, 1'-Bi-2-naphthol |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 205 °C til 211 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOC10H6C10H6OH |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15,123 |
| Specifik rotation | +35.5 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.