Få mere at vide
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-nafthol), 99%
Artikelnummer. 11358095
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358095 5 g 5g
11348095 1 g 1g
11368095 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358095 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08305.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18531-94-7 | C20H14O2 | 286,33 g/mol
Det bruges i biosyntetisk præparat til enantioselektiv oxidation af naphtholer til binaphthyldioler med peberrodsperoxidasekatalysator. Et chiralt hjælpestof, der anvendes til katalytisk asymmetrisk oxidation af sulfider til sulfoxider. Chirale lanthanidtriflater dannet af binaphthol tjener som katalysatorer for asymmetriske Diels-Alder-reaktioner. Derivater af binaphthol har for nylig fundet anvendelse i asymmetriske Claisen-omlejringer og asymmetriske epoxidationer.5 Lithiumaluminiumhydridderivatet af disse dioler (BINAP-H) er blevet brugt i vid udstrækning til reduktion af ketoner. Chiral binapthol-imminium-saltprækursor. Salte blev anvendt til en asymmetrisk epoxidering af olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i biosyntetisk præparation til enantioselektiv oxidation af naphtholer til binaphthyldioler med peberrodsperoxidasekatalysator. Et chiralt hjælpestof, der anvendes til katalytisk asymmetrisk oxidation af sulfider til sulfoxider. Chirale lanthanidtriflater dannet af binaphthol tjener som katalysatorer for asymmetriske Diels-Alder-reaktioner. Derivater af binaphthol har for nylig fundet anvendelse i asymmetriske Claisen-omlejringer og asymmetriske epoxidationer.5 Lithiumaluminiumhydridderivatet af disse dioler (BINAP-H) er blevet brugt i vid udstrækning til reduktion af ketoner. Chiral binapthol-imminium-saltprækursor. Salte blev anvendt til en asymmetrisk epoxidering af olefiner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i THF inden for næsten gennemsigtighed). Opløselig i dioxan 50 mg/ml.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18531-94-7
Molekylær formel C20H14O2
Molekylvægt (g/mol) 286.33
MDL nummer MFCD00004068
InChI nøgle PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC navn 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthol)
Smeltepunkt 206 °C til 211 °C
Tæthed 1.301
Lugt Karakteristik
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3616837
Merck Index 14,1226
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselighed i THF inden for næsten gennemsigtighed). Opløselig i dioxan 50 mg/ml.
Optisk rotation +34,5 (c=1 i THF)
Formel vægt 286.33
Procent renhed 99%