missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

QZ59S-SSS, TRC

Artikelnummer. 30409240
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409240 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ9900001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale QZ59S-SSS
CAS 945624-90-8
Molekylær formel C24H30N6O3S3
Mængde 1 mg
Synonym 6,13,20-Trithia-3,10,17,22,23,24-hexaazatetracyclo[17.2.1.15,8.112,15]tetracosa-5(24),7,12(23),14,19(22),21-hexaene-2,9,16-trione','4,11,18-tris(1-methylethyl)-','(4S,11S,18S)-
InChI formel InChI=1S/C24H30N6O3S3/c1-10(2)16-22-25-14(7-34-22)20(32)29-18(12(5)6)24-27-15(9-36-24)21(33)30-17(11(3)4)23-26-13(8-35-23)19(31)28-16/h7-12,16-18H,1-6H3,(H,28,31)(H,29,32)(H,30,33)/t16-,17-,18-/m0/s1
SMIL O=C(C1=CSC([C@H](C(C)C)NC(C2=CSC3=N2)=O)=N1)N[C@@H](C(C)C)C4=NC(C(N[C@H]3C(C)C)=O)=CS4
IUPAC navn (12Z,52Z,92Z,4S,8S,12S)-4,8,12-triisopropyl-3,7,11-triaza-1(2,4),5,9(4,2)-trithiazolacyclododecaphane-2,6,10-trione
Molekylvægt (g/mol) 546.73
Formel vægt 546.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.