missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

QZ59S-SSS, TRC

Artikelnummer. 30425915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30425915 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ9900002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale QZ59S-SSS
CAS 945624-90-8
Molekylær formel C24H30N6O3S3
Mængde 2.5 mg
Synonym 6,13,20-Trithia-3,10,17,22,23,24-hexaazatetracyclo[17.2.1.15,8.112,15]tetracosa-5(24),7,12(23),14,19(22),21-hexaene-2,9,16-trione','4,11,18-tris(1-methylethyl)-','(4S,11S,18S)-
InChI formel InChI=1S/C24H30N6O3S3/c1-10(2)16-22-25-14(7-34-22)20(32)29-18(12(5)6)24-27-15(9-36-24)21(33)30-17(11(3)4)23-26-13(8-35-23)19(31)28-16/h7-12,16-18H,1-6H3,(H,28,31)(H,29,32)(H,30,33)/t16-,17-,18-/m0/s1
SMIL O=C(C1=CSC([C@H](C(C)C)NC(C2=CSC3=N2)=O)=N1)N[C@@H](C(C)C)C4=NC(C(N[C@H]3C(C)C)=O)=CS4
IUPAC navn (12Z,52Z,92Z,4S,8S,12S)-4,8,12-triisopropyl-3,7,11-triaza-1(2,4),5,9(4,2)-trithiazolacyclododecaphane-2,6,10-trione
Molekylvægt (g/mol) 546.73
Formel vægt 546.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.