Få mere at vide
R&D Systems™ QX 314 chloride
Beskrivelse
Membrane impermeable quaternary derivative of lidocaine, a blocker of voltage-activated Na+ channels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | QX 314 chloride |
| CAS | 1-4-5370 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C11H18ClNO |
| Formel vægt | 298.85 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.72 |