Få mere at vide
Tocris Bioscience™ QX 314 bromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001308
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30001308 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30001308 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1014/100
Na+ channel blocker
Membrane impermeable quaternary derivative of lidocaine, a blocker of voltage-activated Na+ channels. Intracellular QX 314 bromide also inhibits calcium currents in hippocampal CA1 pyramidal neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale QX 314 bromide
CAS 24003-58-5
Mængde 100 mg
Molekylær formel C16H27BrN2O
Formel vægt 343.31
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 343.309