missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quizalofop-p-tefuryl, TRC

Artikelnummer. 30011728
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011728 10 mg
30008106 50 mg
30009080 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ82611810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 119738-06-6
Molekylær formel C22 H21 Cl N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 428.8655
Synonym Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester, Quizalofop-tefuryl, UBI 1956, (±) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
IUPAC navn oxolan-2-ylmethyl 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
SMIL CC(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quizalofop-p-tefuryl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3
Formel vægt 428.1139
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.