Learn More
Quizalofop-p-ethyl, MedChemExpress
Description
Quizalofop-P-ethyl is a slightly toxic, selective, postemergence phenoxy herbicide, used to control annual and perennial grass weeds in potatoes, soybeans, sugar beets, peanuts vegetables, cotton and flax.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Quizalofop-p-ethyl |
| CAS | 100646-51-3 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H17ClN2O4 |
| Quantity | 200 mg |
| Synonym | (R)-Quizalofop ethyl Quinofop-ethyl |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (268.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | C[C@@H](OC1=CC=C(OC2=NC3=CC=C(Cl)C=C3N=C2)C=C1)C(OCC)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.8 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?