Få mere at vide
(±)-Quizalofop-ethyl-d3 (propionate-3,3,3-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quizalofop-ethylD3(3,3,3-D3) |
| CAS | 1398065-84-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 2H3 H14 Cl N2 O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Quizalofop-ethyl D3 (3,3,3 D3), Quizalofop Ethyl D3 (methyl D3), Propanoic-3,3,3-d3 acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','ethyl ester (ACI), Ethyl 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoate-3,3,3-d3 (ACI), Quizalofop-p-ethyl-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]-3,3,3-trideuteriopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.82 |
| Vis mere |