Få mere at vide
(±)-Quizalofop-ethyl-d3 (propionate-3,3,3-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quizalofop-ethylD3(3,3,3-D3) |
| CAS | 1398065-84-3 |
| Molekylær formel | C19 2H3 H14 Cl N2 O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12 H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]-3,3,3-trideuteriopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.82 |
| Formel vægt | 375.1065 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |