Få mere at vide
(+)-Quisqualic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Quisqualic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O5/c6-2(3(9)10)1-8-4(11)7-5(12)13-8/h2H,1,6H2,(H,9,10)(H,7,11,12)/t2-/m0/s1 |
| Formel vægt | 189.0386 |