Få mere at vide
(+)-Quisqualic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454169
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454169 50 mg 50mg
15434169 5 mg 5mg
15444169 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15454169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61591.MF
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Quisqualinsyre bruges til at skelne mellem mGluR-1 og mGluR-4. L-Quisqualinsyre er en aktivator af GluR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Quisqualinsyre bruges til at skelne mellem mGluR-1 og mGluR-4. L-Quisqualinsyre er en aktivator af GluR.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, vand. Uopløseligt i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 52809-07-1
Molekylær formel C5H7N3O5
Molekylvægt (g/mol) 189.13
MDL nummer MFCD00069337
InChI nøgle ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
Synonym quisqualic acid, quisqualate, l-quisqualic acid, +-quisqualic acid, 3h quisqualate, unii-8oc22c1b99, 2s-2-amino-3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl propanoic acid, 2jbk, 1,2,4-oxadiazolidine-2-propanoic acid, alpha-amino-3,5-dioxo-, s, 3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl-l-alanine
PubChem CID 40539
ChEBI CHEBI:8734
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)propansyre
SMIL N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale (+)-Quisqualic acid
Smeltepunkt 185°C to 187°C
Farve Hvid
Mængde 50 mg
Beilstein 1078734
Merck Index 14,8085
Formel vægt 189.13
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.