Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Quipazine dimaleate
Beskrivelse
Selective 5-HT3 receptor agonist. Also displays antagonist activity at peripheral 5-HT3 receptors. [3H]-Quipazine labels 5-HT3 sites in the cortical membranes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quipazine dimaleate |
| CAS | 150323-78-7 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C21H23N3O8 |
| Formel vægt | 445.43 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.428 |