Få mere at vide
Quinuclidin, 97+%
Beskrivelse
Quinuclidin fungerer som en katalysator, en kemisk byggesten og bruges i organisk syntese. Det bruges til at fremstille kinin og alkaloider. Det finder anvendelse som en ligand, hvilket er nyttigt i undersøgelser af OsO 4 -katalyseret dihydroxylering af olefiner. Det spiller en vigtig rolle i dannelsen af oniumsalte, der bruges til at teste PAC-antagonistaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Quinuclidin fungerer som en katalysator, en kemisk byggesten og bruges i organisk syntese. Det bruges til at fremstille kinin og alkaloider. Det finder anvendelse som en ligand, hvilket er nyttigt i undersøgelser af OsO 4 -katalyseret dihydroxylering af olefiner. Det spiller en vigtig rolle i dannelsen af oniumsalte, der bruges til at teste PAC-antagonistaktivitet.
Opløselighed Opløselig i
alkohol, diethylether, vand og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler og chlorformiater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinuclidine |
| Smeltepunkt | 157 °C til 160 °C |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 103111 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Merck Index | 14,8081 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, diethylether, vand og organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 111.19 |
| Procent renhed | ≥97% |