Få mere at vide
Quinuclidine, 97+%
Artikelnummer. 15400788
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15400788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54498.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-76-5 | C7H13N | 111.188 g/mol
Quinuclidin fungerer som en katalysator, en kemisk byggesten og bruges i organisk syntese. Det bruges til at fremstille kinin og alkaloider. Det finder anvendelse som en ligand, hvilket er nyttigt i undersøgelser af OsO 4 -katalyseret dihydroxylering af olefiner. Det spiller en vigtig rolle i dannelsen af oniumsalte, der bruges til at teste PAC-antagonistaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Quinuclidin fungerer som en katalysator, en kemisk byggesten og bruges i organisk syntese. Det bruges til at fremstille kinin og alkaloider. Det finder anvendelse som en ligand, hvilket er nyttigt i undersøgelser af OsO 4 -katalyseret dihydroxylering af olefiner. Det spiller en vigtig rolle i dannelsen af oniumsalte, der bruges til at teste PAC-antagonistaktivitet.
Opløselighed Opløselig i
alkohol, diethylether, vand og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-76-5
Molekylær formel C7H13N
Molekylvægt (g/mol) 111.188
MDL nummer MFCD00006690
InChI nøgle SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octane, 1,4-ethanopiperidine, 1,4-ethylenepiperidine, chinuclidin, abco, unii-xfx99fc5vi, 4-azabicyclo 2.2.2 octane, xfx99fc5vi
PubChem CID 7527
ChEBI CHEBI:38420
IUPAC navn 1-azabicyclo[2.2.2]octan
SMIL C1CN2CCC1CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinuclidine
Smeltepunkt 157°C to 160°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 103111
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,8081
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,diethyl ether,water and organic solvents.
Formel vægt 111.19
Procent renhed ≥97%