Få mere at vide
Quintrione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quintrione |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11Cl2NO3/c17-9-6-8-4-5-10(18)13(15(8)19-7-9)16(22)14-11(20)2-1-3-12(14)21/h4-7,14H,1-3H2 |
| Formel vægt | 335.0116 |