Få mere at vide
Quintozene 13C6 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachloronitrobenzene-13C6 |
| CAS | 362044-64-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Cyclohexane |
| Molekylær formel | 13C6 Cl5 N O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Benzene-13C6, pentachloronitro- (9CI), Pentachloronitrobenzene (13C6), Pentachloronitrobenzene 13C6, Pentachloronitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Quintozene-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | [O-][N+](=O)[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.29 |
| Vis mere |