Få mere at vide
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratoriebalance
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
320 g
Beskrivelse
- Forbedre brugeroplevelsen med nye premium-funktioner.
- Tilbyder en bred vifte af brug i forskellige miljøer og applikationer.
- Energieffektivitet, reduceret CO2-fodaftryk og bæredygtighed, minimerer miljøpåvirkningen fra produktionsanlægget til bænken.
- Motoriseret automatisk nivellering
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | D-stik, 9-polet |
| Volumen | 120 g |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.1 mg |
| Inkluderer | Standardsaldo uden landespecifikke tilføjelser |
| Nivellering | Real-time Level Support |
| Model- | Quintix Pro Balance |
| Stabiliseringstid | ≤1,5 s |
| Type | Balance |
| Elektriske krav | 100 til 240 V AC (± 10 %) 50 til 60 Hz 0,2 A |
| Vis mere |