Få mere at vide
Sartorius Quintix™ Pro motoriseret nivelleringslaboratorievægt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200025563 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120 g
220 g
320 g
Artikelnummer. 18052154
Brand: Sartorius QTX124IMU1S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Quintix™ Pro laboratorievægte handler ikke kun om at opfylde dine forventninger, men at overgå dem. De kommer med en række premium-funktioner, der forbedrer brugervenlighed, fleksibilitet og inkorporerer et miljøvenligt design.
  • Forbedre brugeroplevelsen med nye premium-funktioner.
  • Tilbyder en bred vifte af brug i forskellige miljøer og applikationer.
  • Energieffektivitet, reduceret CO2-fodaftryk og bæredygtighed, minimerer miljøpåvirkningen fra produktionsanlægget til bænken.
  • Realtidsniveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype D-stik, 9-polet
Volumen 120 g
Display Type Berøringsskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Standardsaldo uden landespecifikke tilføjelser
Nivellering Motoriseret
Model- Quintix Pro Balance
Stabiliseringstid ≤1,5 s
Type Balance
Elektriske krav 100 til 240 V AC (± 10 %) 50 til 60 Hz 0,2 A
Lovligt for handel Nej