Få mere at vide
Sartorius Quintix™ Pro motoriseret nivelleringslaboratorievægt
Artikelnummer. 18072234 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen
18072234 1200 g
18042164 4200 g
18062164 6200 g
18002184 3200 g
18002204 2200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18072234 Leverandør Sartorius Leverandørnr. QTX1202IMO1S
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Quintix™ Pro laboratorievægte handler ikke kun om at opfylde dine forventninger, men at overgå dem. De kommer med en række premium-funktioner, der forbedrer brugervenlighed, fleksibilitet og inkorporerer et miljøvenligt design.
  • Forbedre brugeroplevelsen med nye premium-funktioner.
  • Tilbyder en bred vifte af brug i forskellige miljøer og applikationer.
  • Energieffektivitet, reduceret CO2-fodaftryk og bæredygtighed, minimerer miljøpåvirkningen fra produktionsanlægget til bænken.
  • Realtidsniveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype D-stik, 9-polet
Volumen 1200 g
Display Type Berøringsskærm
Læsbarhed 10 mg
Inkluderer Standardsaldo uden landespecifikke tilføjelser
Nivellering Motoriseret
Model- Quintix Pro Balance
Stabiliseringstid ≤0,9 s
Type Balance
Elektriske krav 100 til 240 V AC (± 10 %) 50 til 60 Hz 0,2 A
Lovligt for handel Nej