Få mere at vide
Sartorius Quintix™ Analytical-vægt 30 g x 0,01 mg, 5 decimaler
Artikelnummer. 15519420 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Quintix™ Analytical-vægt, 5 decimaler; Repeterbarhed: 30 g; Læsbarhed: 0,01 mg
Artikelnummer.
15519420 Quintix™ Analytical-vægt, 5 decimaler; Repeterbarhed: 30 g; Læsbarhed: 0,01 mg
1 options
Artikelnummer. 15519420 Leverandør Sartorius Leverandørnr. QUINTIX351S
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
5 Decimal Place Quintix™ Analytical-vægten har integrerede anvendelsesprogrammer og en intuitiv brugervejledning for større effektivitet i den daglige laboratorierutine.
Indeholder integrerede anvendelsesprogrammer og en intuitiv brugervejledning for større effektivitet i den daglige laboratorierutine
  • Intuitiv berøringsskærm til GLP-kompatible dokumenter
  • Plug and work-tilslutning
  • Betjening af vægten uden at skulle læse manualen
  • Farveberøringsskærm
  • isoCAL fuldautomatisk intern justeringsfunktion
  • Lettere registrering ved hjælp af vægtens direkte integrerede pc-funktioner
  • Plug and work-forbindelse til laboratorieprinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP
Tilslutningstype Direkte pc-dataoverførsel, plug and play til Sartorius-printer
Volumen 30 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Linearitet 0.1 mg
Model- QUINTIX35-1S
Gentagelighed 0.03 mg
Stabiliseringstid 6 sek.
Type Balance
Dimensioner (D x B x H) 376 x 218 x 316 mm
Højde (metrisk) kammer 218 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 80 mm
Vægt (metrisk) 7.8 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse I