Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (-)-Quinpirole hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001183
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001183 10 mg
30001184 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001183 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1061/10
Selective D2-like agonist
Selective dopamine D2 receptor agonist (Ki values are 4.8, ∽24, ∽30 and 1900 nM at D2, D3, D4 and D1 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85798-08-9
Molekylær formel C13H22ClN3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Quinpirole hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 255.79
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 255.79