Få mere at vide
Quinoxaline, TRC
Artikelnummer. 30417564
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417564 25 g
30418922 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ75000525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-19-0
Molekylær formel C8H6N2
Molekylvægt (g/mol) 130.15
Synonym 1,4-Benzodiazine, 1,4-Diazanaphthalene, 1,4-Naphthyridine, Benzo[a]pyrazine, Benzoparadiazine, Benzopyrazine, Phenopiazine, Phenpiazine, Quinazine
IUPAC navn quinoxalin
SMIL c1ccc2nccnc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoxaline
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6H
Formel vægt 130.0531