Få mere at vide
Quinoxalin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10215330 100 g Glasflaske 100g
10508893 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132221000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 91-19-0 | Molekylformel: C8H6N2 | Molekylvægt: 130,15 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-19-0
Molekylær formel C8H6N2
Molekylvægt (g/mol) 130.15
MDL nummer MFCD00006719
InChI nøgle XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoparadiazine, 1,4-benzodiazine, phenopiazine, phenpiazine, quinazine, benzopyrazine, 1,4-diazanaphthalene, benzo a pyrazine, 1,4-naphthyridine, chinoxalin
PubChem CID 7045
ChEBI CHEBI:36616
IUPAC navn quinoxalin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoxaline
Smeltepunkt 29 °C til 34 °C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 220 °C til 223 °C
Flammepunkt 98 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 23, 176
Merck Index 15, 8195
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet i alkohol, ether, benzen, acetone
Formel vægt 130.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof