Få mere at vide
Quinoxalin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021643
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11487966
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14055.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-19-0 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Anvendes som farvestoffer, lægemidler og antibiotika mellemprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-19-0
Molekylær formel C8H6N2
Molekylvægt (g/mol) 130.15
MDL nummer MFCD00006719
InChI nøgle XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoparadiazine, 1,4-benzodiazine, phenopiazine, phenpiazine, quinazine, benzopyrazine, 1,4-diazanaphthalene, benzo a pyrazine, 1,4-naphthyridine, chinoxalin
PubChem CID 7045
ChEBI CHEBI:36616
IUPAC navn quinoxalin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinoxaline
Smeltepunkt 27°C to 32°C
Tæthed 1.124
Kogepunkt 220°C to 223°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Mængde 100 g
Beilstein 109351
Merck Index 14,8078
Formel vægt 130.15
Procent renhed ≥98%